accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3NHH3CH3CCH3

CAS RN 4627-22-9

IUPAC Nombre: 4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
Sinónimos: 4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
Peso molecular (g/mol): 281.44
Fórmula molecular: C20H27N
InChi Key: OPEKHRGERHDLRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados