Learn More
Bis(4-terc-butilfenil)amina, TRC
Código de producto. 30342412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30342412 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30342412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4905232.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(4-tert-butylphenyl)amine
CAS 4627-22-9
Fórmula molecular C20H27N
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
Nombre IUPAC 4-terc-butil-N-(4-terc-butilfenil)anilina
Peso molecular (g/mol) 281.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.2143