Learn More
Bis(4-tert-butilfenil)amina, TRC
Código de producto. 30240907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240907 250 mg 250 miligramos
30240638 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB490523250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4627-22-9
Fórmula molecular C20H27N
Peso molecular (g/mol) 281.44
Sinónimo 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, Diphenylamine, 4,4'-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]benzenamine, 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine, Bis(4-tert-butylphenyl)amine, Bis(p-tert-butylphenyl)amine, Di-4-tert-butylphenylamine, N,N-Bis(4-tert-butylphenyl)amine, N,N-Di-(p-tert-butylphenyl)amine, N-(4-tert-Butylphenyl)-4-tert-butylaniline, Stearer STAR, p,p'-Di-tert-butyldiphenylamine
Nombre IUPAC 4-tert-butil-N-(4-tert-butilfenil)anilina
SMILES CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-tert-butylphenyl)amine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.2143