accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSNOHN

CAS RN 448906-42-1

IUPAC Nombre: methyl 2-(1H-indole-3-carbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Sinónimos: methyl 2-(1H-indole-3-carbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 286.31
Fórmula molecular: C14H10N2O3S
InChi Key: KDDXOGDIPZSCTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CSC(=N1)C(=O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados