Learn More
ITE, MedChemExpress
Código de producto. 16487718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487718 10 mg 10 miligramos
16433697 50 mg 50 miligramos
16420188 5 mg 5 miligramos
16447586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19317
MedChemExpress ITE is a potent endogenous agonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR), binding directly to AHR, with a Ki of 3 nM. ITE also has immunosuppressive activity.
ITE is a potent endogenous agonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR), binding directly to AHR, with a Ki of 3 nM. ITE also has immunosuppressive activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ITE
CAS 448906-42-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10N2O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (143.20 mM)
SMILES O=C(C1=CSC(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)=O)=N1)OC
Peso molecular (g/mol) 286.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation