Learn More
Tocris Bioscience™ ITE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001287 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001287 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1803/10
Endogenous agonist for the transcription factor aryl hydrocarbon receptor
Endogenous aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist (Ki = 3 nM). Decreases Oct4 levels in U87 glioblastoma cells. Induces stem-like cancer cell differentiation in U87 tumor spheres and inhibits ovarian cancer cell proliferation in vitro. Suppresses tumor growth in U87 and OVCAR-3 cell xenografts in mice. Also inhibits TGF-β-induced human myofibroblast differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ITE
CAS 448906-42-1
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C14H10N2O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.3
Pureza >98%
Peso molecular 286.305