Learn More
ITE, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ITE |
| CAS | 448906-42-1 |
| Fórmula molecular | C14H10N2O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-(1H-Indol-3-ylcarbonyl)-4-thiazolecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-(1'H-Indole-3'-carbonyl)thiazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N2O3S/c1-19-14(18)11-7-20-13(16-11)12(17)9-6-15-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,15H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1csc(n1)C(=O)c2c[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-3-carbonil)-1,3-tiazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0412 |