accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOOH

CAS RN 4457-71-0

IUPAC Nombre: 3-methylpentane-1,5-diol
Sinónimos: 1,5-pentanediol, 3-methyl-
Peso molecular (g/mol): 118.18
Fórmula molecular: C6H14O2
InChi Key: SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(CCO)CCO
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados