Learn More
3-Metil-1,5-pentanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498917 25 g 25 g
11488917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20546.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4457-71-0 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4457-71-0
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00039547
Clave InChI SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1,5-pentanediol, 1,5-pentanediol, 3-methyl, 1,5-dihydroxy-3-methylpentane, unii-88495m4hns, acmc-1ai92, 3-methyl-1,5-pentane diol, 3-methyl-pentane-1,5-diol, 3-methylpentane-1,5-diol, 1,5-pentanediol,3-methyl, 4-01-00-02571 beilstein handbook reference
PubChem CID 20524
Nombre IUPAC 3-Metilpentano-1,5-diol
SMILES CC(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,5-pentanediol
Densidad 0.97
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 25 g
Beilstein 1697331
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%