Learn More
3-metil-1,5-pentanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1,5-pentanediol |
| CAS | 4457-71-0 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 3-Methyl-1,5-pentanediol, 1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD, NSC 6496, 1,5-Pentanediol, 3-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCO)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-Metilpentano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.1742 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0994 |