accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONH3

CAS RN 4393-16-2

IUPAC Nombre: (4-methanesulfonylphenyl)methanaminium
Sinónimos: (4-methanesulfonylphenyl)methanaminium
Peso molecular (g/mol): 186.25
Fórmula molecular: C8H12NO2S
InChi Key: VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(C[NH3+])C=C1
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados