Learn More
Clorhidrato de 4-metilsulfonilbencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730882 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10730882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424950025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Nombre de nota 95%
CAS 4393-16-2
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 269°C to 277°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H11NO2S
Fórmula lineal H2NH2CC6H4SO2CH3·HCl
Número MDL MFCD00216491
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-methylsulfonyl benzylamine, 4-methanesulfonylphenyl methanamine, 4-methylsulfonyl phenyl methanamine, 4-methylsulfonylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methylsulfonyl, unii-61o466wzw2, 4-methanesulfonyl benzylamine, 4-methylsulfonyl benzenemethanamine, 4-methanesulfonylphenyl methylamine, 4-methanesulfonyl-benzylamine
Clave InChI VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CN
Nombre IUPAC (4-metilsulfonilfenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 185.241
PubChem CID 57421
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.71
Porcentaje de pureza ≥94% (Acid)
Forma física Cristales o polvo de cristalina