accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHO

CAS RN 4376-18-5

IUPAC Nombre: 2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Sinónimos: methyl hydrogen phthalate monomethylphthalate
Peso molecular (g/mol): 180.16
Fórmula molecular: C9H8O4
InChi Key: FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)