Learn More
Ftalato de hidrógeno metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492497 10 g 10 g
11402507 50 g 50 g
11412507 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14780.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Methyl hydrogen phthalate is used as a phthalate ester metabolite, linked to precocious puberty.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de hidrógeno metílico se utiliza como metabolito de éster de ftalato, relacionado con la pubertad precoz.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4376-18-5
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00002466
Clave InChI FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
PubChem CID 20392
Nombre IUPAC ácido 2-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hydrogen phthalate
Punto de fusión 81°C to 84°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2048766
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl hydrogen phthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate