Learn More
Mono-metil ftalato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10128012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10128012 25 g Frasco de vidrio 25 g
10025932 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10128012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374880250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4376-18-5
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00002466
Clave InChI FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
PubChem CID 20392
Nombre IUPAC ácido 2-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mono-Methyl phthalate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 86.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (COOH)C6H4COOCH3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • mono-Methyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate