Learn More
Monometil ftalato, TRC
Código de producto. 30004765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004765 25 g 25 g
17924385 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56654025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4376-18-5
Fórmula molecular C9 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo Phthalic Acid Monomethyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-methyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester (9CI), Phthalic acid, methyl ester (6CI, 7CI), Phthalic acid, monomethyl ester (8CI), 2-(1-Methoxycarbonyl)benzoic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, D 3, D 3 (ester), Methyl 2-carboxybenzoate, Methyl hydrogen phthalate, Methyl phthalate, Monomethyl phthalate, NSC 8281, o-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
Nombre IUPAC ácido 2-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Monomethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423
Porcentaje de pureza >95%