accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClN

CAS RN 4350-41-8

IUPAC Nombre: 2-[(4-chlorophenyl)methyl]pyridine
Sinónimos: 2-[(4-chlorophenyl)methyl]pyridine
Peso molecular (g/mol): 203.67
Fórmula molecular: C12H10ClN
InChi Key: XSVWMIMFDMJQRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(CC2=CC=CC=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)