Learn More
2-(4-clorobencil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorobenzyl)pyridine |
| CAS | 4350-41-8 |
| Fórmula molecular | C12H10NCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN/c13-11-6-4-10(5-7-11)9-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| SMILES | Clc1ccc(Cc2ccccn2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-clorofenil)metil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.66 |