Learn More
2-(4-Clorobencilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11450757 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11450757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23170.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorobenzyl)pyridine
Punto de fusión 8°C
CAS 4350-41-8
Densidad 1.17
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.587
Fórmula molecular C12H10ClN
Número MDL MFCD00006353
Beilstein 133425
Sinónimo 2-4-chlorobenzyl pyridine, 2-4-chlorophenyl methyl pyridine, 2-p-chlorobenzyl pyridine, 2-4'-chlorobenzyl pyridine, pyridine, 2-4-chlorophenyl methyl, 2-para-chlorobenzyl-pyridine, 2-4-chloro-benzyl-pyridine, pubchem20810, acmc-209jus, 2-p-chlorobenzylpyridine
Punto de ebullición 181°C to 183°C (20 mmHg)
Clave InChI XSVWMIMFDMJQRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Nombre IUPAC 2-[(4-clorofenil)metil]piridina
Peso molecular (g/mol) 203.669
PubChem CID 78054
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67
Porcentaje de pureza 97%