accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COOClNNN

CAS RN 43121-43-3

IUPAC Nombre: 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
Sinónimos: typhon adifon bayleton triple triadimefon mighty nurex otria 25 strike bayleton BM bayleton CF
Peso molecular (g/mol): 293.75
Fórmula molecular: C14H16ClN3O2
InChi Key: WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)C(=O)C(OC1=CC=C(Cl)C=C1)N1C=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados