Learn More
Triadimefón, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triadimefon |
| CAS | 43121-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Triadimefon |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H16 Cl N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,13H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.75 |
| Mostrar más |