Learn More
Triadimefon, TRC
Código de producto. 30138317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138317 5 g 5 g
30132941 25 g 25 g
17975025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7671205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43121-43-3
Fórmula molecular C14 H16 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 293.75
Sinónimo 2-Butanone, 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1,2,4-triazol-1-yl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1-H-1,2,4-triazol-1-yl)butanone, Azocene, BAY 6681F, BAY-MEB 6447, Bayleton, Bayleton 25, Bayleton 250EC, Bayleton 5, Bayleton 5DF, Bayleton 5WP, Bayleton PB, Bayleton special, Fenxiunin, MEB 6447, NSC 303303, Tidifon, Triadimefon, Triadimefone, Triadimephon, Tripinacloraz, Webeton
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triadimefon
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.0931