accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3O(S)O(R)OO(R)HO(S)HO(S)OH(R)OH(S)HO(S)HO(R)OH(S)(R)CH3(R)(R)HO(R)(R)H3C(S)O(R)O(R)OH(S)OH(S)OH(R)O(S)O(R)HO(S)OH(S)OH(R)HOCH3H3C(R)(R)H3C

CAS RN 41753-43-9

IUPAC Nombre: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-({2-[(1S,3aR,3bR,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-11-hydroxy-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl}oxy)-6-({[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-({2-[(1S,3aR,3bR,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-11-hydroxy-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl}oxy)-6-({[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxane-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol): 1109.31
Fórmula molecular: C54H92O23
InChi Key: GZYPWOGIYAIIPV-NGBMAODDSA-N
SMILES: CC(C)=CCCC(C)(O[C@@H]1O[C@H](COC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(C)(C)[C@@H]3CC[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Grado 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)