Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ginsenósido Rb1
Código de producto. 16574274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16574274 50 mg 50 miligramos
16584274 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574274 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464630500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41753-43-9
Fórmula molecular C54H92O23
Peso molecular (g/mol) 1109.31
Clave InChI GZYPWOGIYAIIPV-NGBMAODDSA-N
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-({2-[(1S,3aR,3bR,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}oxan-2-il]oxi}-11-hidroxi-3a,3b,6,6,9a-pentametil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]-6-metilhept-5-en-2-il}oxi)-6-({[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}metil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CC(C)=CCCC(C)(O[C@@H]1O[C@H](COC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(C)(C)[C@@H]3CC[C@@]21C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rb1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1109.31