Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rb1 |
| CAS | 41753-43-9 |
| Fórmula molecular | C54H92O23 |
| Cantidad | 5 mg |
| Clave InChI | GZYPWOGIYAIIPV-VOXLZBFFSA-N |
| SMILES | CC(=CCCC(C)(C1CCC2(C1C(CC3C2(CCC4C3(CCC(C4(C)C)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)C)O)C)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S)-2-[(3R,8R,10R,12S,13S,14S,17S)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-12-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7, |
| Peso molecular (g/mol) | 1109.307 |
| PubChem CID | 131676146 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1109.3 |
| Mostrar más |