accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOS

CAS RN 4171-83-9

IUPAC Nombre: 1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Sinónimos: 1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 231.27
Fórmula molecular: C12H9NO2S
InChi Key: ZPWNCSAEXUDWTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados