Learn More
2-Nitrofenil Fenil Sulfuro, TRC
Código de producto. 30480085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480085 5 g 5 g
30472990 25 g -
30467703 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5045405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4171-83-9
Fórmula molecular C12 H9 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 231.27
Sinónimo Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
Nombre IUPAC 1-nitro-2-fenilsulfanilbenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrodiphenyl sulfide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0354