Learn More
1-nitro-2-fenilsulfanilbenceno, Mikromol™
Descripción
1-Nitro-2-fenilsulfanilbenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrodiphenyl sulfide |
| CAS | 4171-83-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Nitrodiphenyl sulfide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-nitro-2-fenilsulfanilbenceno |
| Mostrar más |