accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH22H2H2H2H2H

CAS RN 4165-61-1

IUPAC Nombre: (²H₅)aniline
Sinónimos: (²H₅)aniline
Peso molecular (g/mol): 98.16
Fórmula molecular: C6H7N
InChi Key: PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(N)C([2H])=C1[2H]
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados