Learn More
Anilina-2,3,4,5,6-d5, CDN
Código de producto. 30309609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30309609 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309609 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND20395G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Aniline D5
CAS 4165-61-1
Fórmula molecular C6 2H5 H2 N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuterioanilina
Peso molecular (g/mol) 98.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0892 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.