Learn More
Anilina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline D5 |
| CAS | 4165-61-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 2H5 H2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | -2,3,4,5,6-d5 (6CI,7CI,8CI), Benzen-d5-amine (9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline, Aniline-d5, Phenyl-d5 amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 98.16 |
| Mostrar más |