accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNHH3CHNCH3NHCH3

CAS RN 41203-22-9

IUPAC Nombre: 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraium
Sinónimos: 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraium
Peso molecular (g/mol): 260.47
Fórmula molecular: C14H36N4
InChi Key: HRFJEOWVAGSJNW-UHFFFAOYNA-R
SMILES: C[NH+]1CCC[NH+](C)CC[NH+](C)CCC[NH+](C)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados