Learn More
1,4,8,11-Tetrametil-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15466065 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15466065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030854.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 41203-22-9
Punto de fusión 34°C to 36°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C14H36N4
Número MDL MFCD00005106
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, tetramethylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11-tetramethyl, acmc-1ankx, 1,4,8,11-tetramethylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,4,8,11-tetramethyl, 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8, 11-tetraazacyclotetradecane, 1r,4s,8r,11s-1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1alpha,4beta,8beta,11alpha-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI HRFJEOWVAGSJNW-UHFFFAOYNA-R
SMILES C[NH+]1CCC[NH+](C)CC[NH+](C)CCC[NH+](C)CC1
Nombre IUPAC 1,4,8,11-tetrametil-1,4,8,11-tetrazaciclotetradecano
Peso molecular (g/mol) 260.47
PubChem CID 123502
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.43
Forma física cristalino/a/s