accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3COOOO(E)

CAS RN 4070-80-8

IUPAC Nombre: sodium (2E)-4-(octadecyloxy)-4-oxobut-2-enoate
Sinónimos: sodium stearyl fumarate
Peso molecular (g/mol): 390.54
Fórmula molecular: C22H39NaO4
InChi Key: STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados