Learn More
Fumarato estearyl sódico, TRC
Código de producto. 30427036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427036 1 g 1 g
30420645 5 g -
30413479 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6709501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4070-80-8
Fórmula molecular C22 H39 O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 390.53
Sinónimo Sodium stearyl fumarate, Sodium octadecyl (E)-butenedioate
Nombre IUPAC sodio; (E)-4-octadecoxi-4-oxobut-2-enoate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium stearyl fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2746
Porcentaje de pureza >95%