Learn More
fumarato de estearilo de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17923076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17923076 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17923076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1488.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
fumarato de estearilo de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium stearyl fumarate
CAS 4070-80-8
Nombres de analitos o componentes Sodium stearyl fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H39 O4 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium stearyl fumarate, Sodium octadecyl (E)-butenedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(E)-4-octadecoxi-4-oxobut-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 390.53
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2746 g/mol