accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FN

CAS RN 407-22-7

IUPAC Nombre: 2-fluoro-6-methylpyridine
Sinónimos: 2-fluoro-6-methylpyridine
Peso molecular (g/mol): 111.12
Fórmula molecular: C6H6FN
InChi Key: UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(F)=N1
Punto de ebullición 
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados