Learn More
2-Fluoro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331327 5 g 5 g
11321327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01561.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 407-22-7 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-22-7
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00041226
Clave InChI UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-picoline, 6-fluoro-2-picoline, 6-fluoro-2-methylpyridine, 6-fluoropicoline, pyridine, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methyl-pyridine, 2-fluor-6-methylpyridin, pubchem6443, acmc-209jga
PubChem CID 96090
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metilpiridina
SMILES CC1=CC=CC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methylpyridine
Densidad 1.077
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 5 g
Beilstein 107084
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 98%