Learn More
2-Fluoro-6-metilpiridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11916491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11916491 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11916491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447340010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methylpyridine
CAS 407-22-7
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 66°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6FN
Número MDL MFCD00041226
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-6-picoline, 6-fluoro-2-picoline, 6-fluoro-2-methylpyridine, 6-fluoropicoline, pyridine, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methyl-pyridine, 2-fluor-6-methylpyridin, pubchem6443, acmc-209jga
Clave InChI UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(F)=N1
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 111.12
PubChem CID 96090
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-6-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.