accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 40546-94-9

IUPAC Nombre: 6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-one
Sinónimos: 6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-2-one
Peso molecular (g/mol): 238.29
Fórmula molecular: C16H14O2
InChi Key: SUHIZPDCJOQZLN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC2=C(OC(=O)CC2C2=CC=CC=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados