Learn More
6-metil-4-fenilcroman-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30457766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457766 4 x 25 mg 100 miligramos
30051226 100 mg 100 miligramos
30050386 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0900.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-metil-4-fenilcroman-2-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
CAS 40546-94-9
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-, Hydrocoumarin, 6-methyl-4-phenyl- (6CI,7CI), 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13H,10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1
Nombre IUPAC 6-metil-4-fenil-3,4-dihidrocromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 238.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0994 g/mol