Learn More
rac-6-metil-4-fenilcroman-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one |
| CAS | 40546-94-9 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-, Hydrocoumarin, 6-methyl-4-phenyl- (6CI,7CI), 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-4-fenil-3,4-dihidrocromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0994 |