accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4042-36-8

IUPAC Nombre: 5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Sinónimos: pyroglutamate acidum pidolicum pidolate, magnesium DL-pyroglutamic acid L-glutiminate acid, pyrrolidonecarboxylic glutiminate ajidew A-100 (S)-pyroglutamate glutimate
Peso molecular (g/mol): 129.12
Fórmula molecular: C5H7NO3
InChi Key: ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCC(=O)N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)