Learn More
Ácido (R)-2-pirrolidinona-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrrolidinone-(R)-5-carboxylic Acid |
| CAS | 4042-36-8 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Proline','5-oxo- (9CI','ACI), 5-Oxo-D-proline (ACI), Proline','5-oxo-','D- (8CI), (+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (+)-D-Pyroglutamic acid, (+)-Pyroglutamic acid, (2R)-2-Carboxy-5-pyrrolidinone, (2R)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (R)-(+)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (R)-5-Oxoproline, (R)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-Pyroglutamic acid, D-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, D-Pidolic acid, D-Pyroglutamic acid, D-Pyrrolidinonecarboxylic acid, D-Pyrrolidonecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-5-oxopirrolidín-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |