Learn More
Ácido (R)-(+)-2-pirrolidinona-5-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430548 100 g 100 g
11410548 5 g 5 g
11420548 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24678.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4042-36-8 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid serves as a building block in the synthesis of diphthamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-2-pirrolidinona-5-carboxílico sirve como compuesto básico en la síntesis de diftamida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar apartado de agentes oxidantes/reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4042-36-8
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.115
Número MDL MFCD00066212
Clave InChI ODHCTXKNWHHXJC-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-pyroglutamic acid, 5-oxo-d-proline, r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-pyr-oh, 2r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-proline, 5-oxo, r-+-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-pyrrolidone-2-carboxylic acid, r-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 439685
ChEBI CHEBI:16924
Nombre IUPAC ácido (2R)-5-oxopirrolidín-2-carboxílico
SMILES C1CC(=O)NC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 100 g
Beilstein 82133
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +10.5° (c=5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza ≥98%