accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOO

CAS RN 40204-26-0

IUPAC Nombre: 3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid
Sinónimos: 3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 194.19
Fórmula molecular: C10H10O4
InChi Key: CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados