Learn More
Malonato de monobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monobenzyl Malonate |
| CAS | 40204-26-0 |
| Fórmula molecular | C10H10O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Propanedioic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, (Benzyloxycarbonyl)acetic acid, 2-(Benzyloxycarbonyl)acetic acid, 3-(Benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, Benzyl hemimalonate, Benzyl hydrogen malonate, Malonic acid monobenzyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-oxo-3-fenilmetoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |