Learn More
Mono-benzyl malonate, 95%
Código de producto. 11995021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995021 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 11995021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439800100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 40204-26-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-benzyl malonate
CAS 40204-26-0
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45°C to 48°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H10O4
Número MDL MFCD00138132
Cantidad 10 g
Sinónimo mono-benzyl malonate, monobenzyl malonate, 3-benzyloxy-3-oxopropanoic acid, benzyl hemimalonate, benzyl hydrogen malonate, monobenzylmalonate, 2-benzyloxy carbonyl acetic acid, malonic acid monobenzyl ester, 3-benzyl-oxy-3-oxopropanoic acid, propanedioic acid, 1-phenylmethyl ester
Clave InChI CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 3-oxo-3-phenylmethoxypropanoic acid
Peso molecular (g/mol) 194.19
PubChem CID 181659
ChEBI CHEBI:84093
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystalline Powder or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • mono-Benzyl malonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.