accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONH2NO

CAS RN 40172-95-0

IUPAC Nombre: 4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-ium
Sinónimos: 4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 181.21
Fórmula molecular: C9H13N2O2
InChi Key: SADPINFEWFPMEA-UHFFFAOYSA-O
SMILES: O=C(N1CC[NH2+]CC1)C1=CC=CO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados