Learn More
1-(2-furoil)piperacina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422798 500 g 500 g
11402798 25 g 25 g
11412798 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16773.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40172-95-0
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.207
Número MDL MFCD00038831
Clave InChI SADPINFEWFPMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-furoyl piperazine, 1-furan-2-carbonyl piperazine, furan-2-yl piperazin-1-yl methanone, n-2-furoyl piperazine, unii-8aux72ll1p, 1-2-furoyl-piperazine, furan-2-yl-piperazin-1-yl-methanone, piperazine, 1-2-furanylcarbonyl, 8aux72ll1p
PubChem CID 550206
Nombre IUPAC furan-2-il(piperacin-1-il)metanona
SMILES C1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Furoyl)piperazine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 137°C to 140°C (0.1 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 880196
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%